Kluczowe dokumenty
AV33851
Sigma-Aldrich
Anti-PNLIP (AB1) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-Pancreatic lipase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
51 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PNLIP(5406)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego PNLIP
Działania biochem./fizjol.
PNLIP jest członkiem rodziny genów lipazy. Koduje esterazę karboksylową, która hydrolizuje nierozpuszczalne, zemulgowane trójglicerydy i jest niezbędna do skutecznego trawienia tłuszczów pokarmowych. Gen ten ulega ekspresji szczególnie w trzustce.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: SGKKVTGHILVSLFGNKGNSKQYEIFKGTLKPDSTHSNEFDSDVDVGDLQ
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)