Kluczowe dokumenty
AV31121
Sigma-Aldrich
Anti-RBPJ antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CBF1, Anti-IGKJRB, Anti-IGKJRB1, Anti-KBF2, Anti-MGC61669, Anti-RBP-J, Anti-RBPJK, Anti-Recombination signal binding protein for immunoglobulin kappa J region
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
56 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, bovine, guinea pig, rabbit, rat, human, horse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RBPJ(3516)
Opis ogólny
RBPJ jest represorem transkrypcji ukierunkowanym na sygnalizację karbu. Badania wykazały, że może on aktywować promotor K14/vGPCR herpeswirusa związanego z mięsakiem Kaposiego (KSHV). Ponadto RBPJ jest również zaangażowany w hamowanie różnicowania miogennych komórek prekursorowych.
Królicze przeciwciało anty-RBPJ rozpoznaje ludzkie, bydlęce, psie i mysie RBPJ.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego RBPSUH
Zastosowanie
Królicze przeciwciało anty-RBPJ może być stosowane do testów western blot (0,25 μg/ml).
Działania biochem./fizjol.
RBPSUH jest białkiem wiążącym DNA, które aktywuje pełną odpowiedź transkrypcyjną, ale wykazuje tylko częściową aktywność antyapoptotyczną. Przekierowanie aktywności RBPSUH z represji do aktywacji za pośrednictwem RTA ma kluczowe znaczenie dla litycznej replikacji wirusa.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: RPHCSAAGAILRANSSQVPPNESNTNSEGSYTNASTNSTSVTSSTATVVS
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuying Liang et al.
Journal of virology, 78(13), 6818-6826 (2004-06-15)
The Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus (KSHV) gene product virally encoded G protein-coupled receptor (vGPCR) is a homolog of cellular GPCRs and has been proposed to play important roles in KSHV-induced angiogenesis. The most abundant vGPCR-containing transcripts are K14/vGPCR bicistronic RNAs that
H Kato et al.
Development (Cambridge, England), 124(20), 4133-4141 (1997-11-28)
Notch is involved in the cell fate determination of many cell lineages. The intracellular region (RAMIC) of Notch1 transactivates genes by interaction with a DNA binding protein RBP-J. We have compared the activities of mouse RAMIC and its derivatives in