Kluczowe dokumenty
AV00022
Sigma-Aldrich
Anti-CFLAR antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-CASP8 and FADD-like apoptosis Regulator
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
55 kDa
reaktywność gatunkowa
human, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CFLAR(8837)
Opis ogólny
CFLAR is a regulator of apoptosis that is thought to be cleaved by caspase-8. Rabbit Anti-CFLAR antibody recognizes canine, human, mouse, rat, bovine, and pig CFLAR.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human CFLAR
Zastosowanie
Rabbit Anti-CFLAR antibody can be used for western blot assays at 1.25μg/ml.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: HQVEEALDTDEKEMLLFLCRDVAIDVVPPNVRDLLDILRERGKLSVGDLA
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sireesha V Garimella et al.
Breast cancer research : BCR, 16(2), R41-R41 (2014-04-22)
Tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) binds to its receptors, TRAIL-receptor 1 (TRAIL-R1) and TRAIL-receptor 2 (TRAIL-R2), leading to apoptosis by activation of caspase-8 and the downstream executioner caspases, caspase-3 and caspase-7 (caspase-3/7). Triple-negative breast cancer (TNBC) cell lines with