AMAB91845
Anti-CD44 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL13318, purified by using Protein A, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
CD44R,CSPG8,HCELL,IN,MC56,MDU2,MDU3,MIC4,Pgp1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
CL13318, monoclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Postać
buffered aqueous glycerol solution
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:2500-1:5000
western blot: 1 μg/mL
izotyp
IgG3
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CD44(960)
Immunogen
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1