Merck
Y0002362
Supelco
Fosforan sodowy ryboflawiny do identyfikacji piku
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Riboflavin 5′-monophosphate sodium salt, Riboflavin Sodium phosphate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H20N4NaO9P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
478.33
Beilstein:
4106529
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
riboflavin
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].Cc1cc2N=C3C(=O)NC(=O)N=C3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP(O)([O-])=O)c2cc1C
InChI
1S/C17H21N4O9P.Na/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(15-13(18-9)16(25)20-17(26)19-15)5-11(22)14(24)12(23)6-30-31(27,28)29;/h3-4,11-12,14,22-24H,5-6H2,1-2H3,(H,20,25,26)(H2,27,28,29);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m0./s1
Klucz InChI
OHSHFZJLPYLRIP-BMZHGHOISA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową wydającej Farmakopei.
Zastosowanie
Fosforan sodowy ryboflawiny do identyfikacji szczytowej EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania wyłącznie w badaniach laboratoryjnych zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Ilość jednostkowa: 15 mg. Zastrzega się możliwość zmian. Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Y00023624065269095545