Kluczowe dokumenty
ADAPA481180-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-81 Rotor
holds 1 bottle 180 - 250 mL flat/175 - 225 mL conical
Synonim(y):
Pokrywa do rotora 632 FA-45-48-11
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
Materiały
flat bottom
Właściwości
for use with aerosol-tight lid
holds 1 bottle 180 - 250 mL flat/175 - 225 mL conical
with rubber mat
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022638921 (NA)
Parametry
3,100 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
137 mm
Średnica
61 mm
kompatybilność
for use with 500 mL rectangular bucket
Opis ogólny
Adaptery pasujące do różnych rozmiarów probówek i butelek do użytku z rotorem Eppendorf A-4-81.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)