Key Documents
ADAPA481140-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-81 Rotor
holds 1 x 400 mL bottle, for 500 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
Materiały
flat bottom
Właściwości
holds 1 x 400 mL bottle
with rubber mat
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022638785 (NA)
Parametry
3,220 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
135 mm
Średnica
81 mm
kompatybilność
for use with 500 mL rectangular bucket
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Adapters to fit various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf rotor A-4-81.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG