Kluczowe dokumenty
ADAPA438410-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 4 x 4-10 mL tubes, for 100 mL round buckets, pack of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
Materiały
flat bottom
Właściwości
for use with cap
holds 4 x 4-10 mL tubes
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022639269 (NA)
Parametry
2,850 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
100 mm
Średnica
16 mm
kompatybilność
for use with 100 mL round bucket
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Adapter for use with 100 mL round buckets in Eppendorf A-4-38 Rotor. Holds 4 x 4-10 mL tubes and supplied as a pack of 2 ea.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)