Kluczowe dokumenty
ABK0012
Sigma-Aldrich
FilBridge ELISA Kit
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
reaktywność gatunkowa
human (Human IgG)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Protein Conformational Array (PCA) w formacie testu kanapkowego ELISA, w którym płytka jest pokryta panelem przeciwciał wyhodowanych przeciwko peptydom pochodzącym z pełnej sekwencji białka ludzkiego GCSF. Każde z tych przeciwciał jest silnie antygenowe w stosunku do sekwencji peptydowej, która została użyta do jego produkcji. Jednakże, gdy peptydy te są włączone do białka o pełnej długości, prawidłowo pofałdowanego, antygenowość wielu z nich jest maskowana przez trójwymiarową strukturę białka, a podstawowy poziom epitopów jest wykrywany przez ten test. Wynikiem jest histogram, który można porównać do "odcisku palca" dla prawidłowo złożonego Filgrastimu. W przypadku leku biopodobnego do Filgrastimu, jeśli białko jest prawidłowo złożone i zmodyfikowane, "odcisk palca" będzie zgodny z odciskiem Filgrastimu. Jeśli nie jest prawidłowo złożone, wcześniej zamaskowane sekwencje peptydowe zostaną odsłonięte i rozpoznane przez przeciwciało wytworzone dla tej odsłoniętej sekwencji. W ten sposób zmiany w "odcisku palca" wygenerowanym przez test ELISA wskażą różnice między biopodobnym i autentycznym Filgrastimem.
Zastosowanie
Wyłącznie do użytku badawczego. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xing Wang et al.
Frontiers in pharmacology, 4, 103-103 (2013-08-24)
Antibody arrays were developed to probe a monoclonal antibody's three-dimensional structure (3-D structure). Peptides with overlapping regions were designed to cover the whole mAb light chain and heavy chain, respectively, and used to generate polyclonal antibodies after the conjugation of
Yuanli Song et al.
mAbs, 10(3), 397-405 (2018-01-10)
The elucidation of antibody higher order structure (HOS) is critical in therapeutic antibody development. Since HOS determines the protein bioactivity and chemo-physical properties, this knowledge can help to ensure that the safety and efficacy attributes are not compromised. Protein conformational
Biosimilar mAb in-process Sample Higher Order Structure Analysis with Protein Conformational Array ELISA.
Michael Davies, Gan Wang, Jian Gong, Guofeng Fu and Xing Wang
Pharmaceut. Res., 1-11 (2016)
Soon Kwan Jung et al.
mAbs, 6(5), 1163-1177 (2014-12-18)
Remsima (infliximab) was recently approved as the world's first biosimilar monoclonal antibody (mAb) in both the European Union and Korea. To achieve this, extensive physicochemical characterization of Remsima in relation to Remicade was conducted in order to demonstrate the highly
Produkty
Monoclonal antibodies (mAbs) are the fastest growing class of human therapeutics within the field of biologics, having predicted worldwide sales of $125 billion by 2020 based on current approval rates.