Kluczowe dokumenty
A5581
3,3-Bis(aminoethyl)-1-hydroxy-2-oxo-1-triazene
≥95%
Synonim(y):
2,2′-(Hydroxynitrosohydrazino)bis-ethanamine, DETA NONOate, NOC-18
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95%
Formularz
powder
rozpuszczalność
0.1 M NaOH: 10 mg/mL, clear, colorless
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
NCCN(CCN)\[N+]([O-])=N/O
InChI
1S/C4H13N5O2/c5-1-3-8(4-2-6)9(11)7-10/h10H,1-6H2/b9-7+
Klucz InChI
YNRCBOXEDICOIX-VQHVLOKHSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Self-react. C
Kod klasy składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.