Merck
A1352
Sigma-Aldrich
AMMC iodide
≥99% purity (NMR), solid
Synonim(y):
3-[2-(N,N-diethyl-N-methylammonium)ethyl]-7-methoxy-4-methylcoumarin iodide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H26INO3
Masa cząsteczkowa:
431.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
Nazwa produktu
AMMC iodide, ≥99% (NMR)
Poziom jakości
Próba
≥99% (NMR)
Formularz
solid
kolor
white to off-white
mp
245 °C (lit.)
rozpuszczalność
acetonitrile: soluble
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[I-].CC[N+](C)(CC)CCC1=C(C)c2ccc(OC)cc2OC1=O
InChI
1S/C18H26NO3.HI/c1-6-19(4,7-2)11-10-16-13(3)15-9-8-14(21-5)12-17(15)22-18(16)20;/h8-9,12H,6-7,10-11H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
OAQIUABCTPFMOC-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
AMMC is demethylated by Human CYP2D6 to the fluorescent product 3-[2-(N,N-diethyl-N-methylammonium)ethyl]-hydroxy-4-methylcoumarin.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)