A0167
Galacto-N-biose
Synonim(y):
β-D-Gal-(1→3)-D-GalNAc, 2-Acetamido-2-deoxy-3-O-β-D-galactopyranosyl-D-galactopyranose, T Antigen
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (TLC)
Formularz
powder
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(=O)N[C@H]1[C@H](O)O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]1O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C14H25NO11/c1-4(18)15-7-12(9(20)6(3-17)24-13(7)23)26-14-11(22)10(21)8(19)5(2-16)25-14/h5-14,16-17,19-23H,2-3H2,1H3,(H,15,18)/t5-,6-,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13-,14+/m1/s1
Klucz InChI
HMQPEDMEOBLSQB-UFLFEMAHSA-N
Zastosowanie
Substraty
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
O-Glycans