Kluczowe dokumenty
94660
L-Valine tert-butyl ester hydrochloride
≥99.0%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH(NH2)COOC(CH3)3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.71
Beilstein:
3693622
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
≥99.0%
Formularz
crystals
aktywność optyczna
[α]20/D +4.4±1°, c = 2% in H2O
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H19NO2.ClH/c1-6(2)7(10)8(11)12-9(3,4)5;/h6-7H,10H2,1-5H3;1H/t7-;/m0./s1
Klucz InChI
AUIVQIHTTVPKFS-FJXQXJEOSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?