Merck
94169
Sigma-Aldrich
Atto Rho6G-Biotin
BioReagent, suitable for fluorescence
About This Item
Kod UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.32
linia produktu
BioReagent
Poziom jakości
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
ATTO-TEC GmbH
fluorescencja
λex 535 nm; λem 560 nm
przydatność
suitable for fluorescence
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Atto Rho6G-Biotin to nowy barwnik rodaminy, oparty na dobrze znanym barwniku laserowym Rhodamine 6G. Nowa etykieta jest sfunkcjonalizowana do sprzęgania z biomolekułami, takimi jak DNA, RNA lub białka. Atto Rho6G-Biotin wykazuje silną absorpcję, wyjątkowo wysoką wydajność kwantową fluorescencji, wysoką stabilność termiczną i fotostabilność oraz bardzo małe tworzenie trypletów.
Po sprzężeniu z substratem Atto Rho6G-Biotin posiada ładunek elektryczny netto +1.
Etykieta jest umiarkowanie hydrofilowa.
więcej informacji tutaj.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)