Kluczowe dokumenty
SMB00084
Hypaphorine
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
Hypaforin, Lenticin
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[N+](C)(C)C(Cc1c[nH]c2ccccc12)C([O-])=O
InChI
1S/C14H18N2O2/c1-16(2,3)13(14(17)18)8-10-9-15-12-7-5-4-6-11(10)12/h4-7,9,13,15H,8H2,1-3H3
Klucz InChI
AOHCBEAZXHZMOR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)