Merck
89870
Sigma-Aldrich
Toluene 2,4-diisocyanate
purum, suitable for electron microscopy, ≥98.0% (GC)
Synonim(y):
2,4-Diisocyanatotoluene, 4-Methyl-m-phenylene diisocyanate, Tolylene 2,4-diisocyanate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.16
Beilstein:
744602
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
klasa czystości
purum
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
liquid
metody
electron microscopy: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.567
bp
124-126 °C/18 mmHg (lit.)
251 °C (lit.)
mp
19.5-21.5 °C (lit.)
gęstość
1.21 g/mL at 20 °C
1.22 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1N=C=O)N=C=O
InChI
1S/C9H6N2O2/c1-7-2-3-8(10-5-12)4-9(7)11-6-13/h2-4H,1H3
Klucz InChI
DVKJHBMWWAPEIU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Toluene 2,4-diisocyanate is used to study it occupational hazards (asthma, dermatitis) and mechanisms of action. Reagent for covalent protein crosslinking; For the immobilization of antibodies to a plastic surface for RIA
Inne uwagi
Reagent for covalent protein crosslinking; For the immobilization of antibodies to a plastic surface for RIA
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
269.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
132 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T Saito et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 133(3), 301-310 (1983-10-14)
A novel procedure to fix antibody on a plastic surface was developed, using a polystyrene tube treated with 0.5% toluene 2,4-diisocyanate (TC) dissolved in carbon tetrachloride. Using 125I-labelled IgG, we found that the rate of immobilization of IgG was significantly
[57] Bifunctional reagents.
F Wold
Methods in enzymology, 25, 623-651 (1972-01-01)
Rahul Purwar et al.
Experimental dermatology, 20(9), 709-714 (2011-05-17)
Keratinocytes synthesize complement component 3 (C3) constitutively, and increased expression of C3 has been described during skin inflammation. In this study, we investigated the role of C3 in T cell-mediated allergic contact dermatitis, which is a clinical manifestation of contact
Olov Collste et al.
Journal of cardiac failure, 20(12), 968-972 (2014-10-01)
Our objective was to investigate whether dobutamine stress echocardiography (DSE) could induce abnormal cardiac function in takotsubo stress cardiomyopathy (TSC) patients in a stable condition after the acute attack. This was a case-control study and a substudy of the Stockholm
Tatiana Kuznetsova et al.
American journal of hypertension, 28(4), 535-545 (2014-09-23)
The cardio-renal interaction occurs via hemodynamic and humoral factors. Noninvasive assessment of renal hemodynamics is currently possible by assessment of renal resistive index (RRI) derived from intrarenal Doppler arterial waveforms as ((peak systolic velocity - end-diastolic velocity)/peak systolic velocity). Limited