Kluczowe dokumenty
68553
Supelco
Micro particles based on polystyrene, dark blue
size: 3 μm
Synonim(y):
Niebieskie mikrokulki polistyrenowe (3 μm), powlekane lateksem kulki polistyrenowe (3 μm)
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.25
klasa czystości
analytical standard
Formularz
suspension (aqueous)
sieciowanie krzyżowe
2 % cross-linked
stężenie
5% (solids)
wielkość cząstki
3 μm
bp
30-80 °C
mp
240 °C
Zastosowanie
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Idealny do określania profilu rozkładu wielkości cząstek (PSD) badanych próbek.
Dokładna średnica 3 μm jest określana metodami opisanymi przez National Institute of Standards and Technology (NIST, USA), takimi jak:
  • Transmisyjna mikroskopia elektronowa
  • Skaningowa mikroskopia elektronowa
  • Mikroskopia optyczna
  • Analizator wielkości cząstek COULTER COUNTER z systemem HDF.
Przyrządy pomiarowe są kalibrowane przy użyciu standardów uzyskanych ze Wspólnotowego Biura Referencyjnego (BCR, Belgia: Standardy RM 165, 166 lub 167) oraz z NIST (SRM 1690, 1691 lub 1692).
Zastosowanie
Używany do kalibracji wielkości cząstek w urządzeniach.
Używany również jako próbka testowa:
  • w eksperymentach pomiaru przepływu krwi
  • do kalibracji sprzętu do rezonansowej spektroskopii fototermicznej
Cechy i korzyści
  • nadaje się do rutynowego sprawdzania, testowania i korygowania kalibracji urządzeń
  • dostępne w opakowaniach 5 ml i 10 ml jako czyste próbki
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Photothermal analysis of individual nanoparticulate samples using micromechanical resonators
Larsen T, et al.
ACS Nano, 7(7), 6188-6193 (2013)