Merck
59965
Sigma-Aldrich
Nonyl β-D-maltoside
≥99.0% (TLC)
Synonim(y):
n-Nonyl β-D-maltopyranoside
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H40O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
468.54
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161900
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
opis
non-ionic
Próba
≥99.0% (TLC)
masa cząsteczkowa
468.54 g/mol
rozpuszczalność
H2O: 10 mg/mL, clear, colorless
ciąg SMILES
CCCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C21H40O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-29-20-18(28)16(26)19(13(11-23)31-20)32-21-17(27)15(25)14(24)12(10-22)30-21/h12-28H,2-11H2,1H3/t12-,13-,14-,15+,16-,17-,18-,19-,20-,21-/m1/s1
Klucz InChI
KCCBGPCYGBPHBR-ZESVGKPKSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Takao Hibi et al.
Biochemical and biophysical research communications, 374(3), 465-469 (2008-07-22)
The inward-rectifying K(+) channel KAT1 is expressed mainly in Arabidopsis thaliana guard cells. The purification of functional KAT1 has never been reported. We investigated the extraction of the plant K(+) channel KAT1 with different detergents, as an example for how
M Gabriella Santonicola et al.
Biophysical journal, 94(9), 3647-3658 (2008-02-01)
The binding of alkyl polyglucoside surfactants to the integral membrane protein bacteriorhodopsin (BR) and the formation of protein-surfactant complexes are investigated by sedimentation equilibrium via analytical ultracentrifugation and by small-angle neutron scattering (SANS). Contrast variation techniques in SANS enable measurement
null