Merck
54368
Sigma-Aldrich
Atto 488 DMPE
suitable for fluorescence
Synonim(y):
1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine labeled with Atto 488
About This Item
Kod UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.32
Próba
≥80.0% (HPCE)
90% (TLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
ATTO-TEC GmbH
fluorescencja
λex 507 nm; λem 527.0 nm±5.0 nm in ethanol
λ
(chloroform/methanol 8:2)
przydatność
suitable for fluorescence
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Atto 488 to barwnik znakujący o wysokiej absorpcji molekularnej (90 000) i wydajności kwantowej (0,80), a także wystarczającym przesunięciu Stokesa między maksimum wzbudzenia i emisji. Jest zoptymalizowany do wzbudzania laserem argonowym i charakteryzuje się wysoką fotostabilnością.
Fosfolipidy znakowane barwnikiem Atto
Sigma-Aldrich oferuje różnorodne glicerofosfolipidy zawierające jedną lub dwie grupy kwasów tłuszczowych (grupy lipofilowe) i resztę estru fosforanowego (grupa hydrofilowa). Są one znakowane w hydrofilowej grupie głównej. Po włączeniu fosfolipidu do błony fluorofor znajduje się na granicy faz woda/lipid błony. Obecnie oferujemy 1,2-dipalmitoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloaminę (DPPE), 1,2-dioleilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloaminę (DOPE), palmitoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloaminę (PPE) i 1,2-dimyristoilo-snglicero-3-fosfoetanoloaminę (DMPE) znakowane barwnikami Atto.
Więcej informacji można znaleźć tutaj.
Informacje prawne
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Breaking the Diffraction Barrier in Fluorescence Microscopy by Optical Shelving.
Bretschneider, S.; Eggeling, Chr.; Hell, S. W.
Physical Review Letters, 98(21) (2007)
Dual color localization microscopy of cellular nanostructures.
Gunkel, M.; et al.
Biotechnology Journal, 4(6), 927-938 (2009)
Super-Resolution Imaging of Fluorophore-Labeled DNA Bound to Gold Nanoparticles. A Single-Molecule, Single-Particle Approach.
Blythe, Karole L.; Willets, Katherine A.
The Journal of Physical Chemistry C, 120(2), 803?815-803?815 (2016)
Effects of Tuning Fluorophore Density, Identity, and Spacing on Reconstructed Images in Super-Resolution Imaging of Fluorophore-Labeled Gold Nanorods.
Blythe, Karole L.; Titus, Eric J.; Willets, Katherine A
The Journal of Physical Chemistry, 119(50), 28099?28110-28099?28110 (2015)
Dynamic Superresolution Imaging of Endogenous Proteins on Living Cells at Ultra-High Density.
Giannone, G.; et al.
Biophysical Journal, 99(4), 1303-1310 (2010)