Key Documents
41051
Atto 488
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
BioReagent
Próba
≥90% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
ATTO-TEC GmbH
λ
in methanol: water (1:1) (with 0.1% perchloric acid)
absorpcja UV
λ: 501-507 nm Amax
przydatność
suitable for fluorescence
temp. przechowywania
−20°C
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Pomiar czasu życia fluorescencji ma przewagę nad pomiarami opartymi na intensywności. Zastosowania obejmują testy czasu życia fluorescencji, wykrywanie i FLI.