490M-1
Tyrosine Hydroxylase (LNC1) Mouse Monoclonal Antibody
Synonim(y):
TYH
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
(Mouse)
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
(IgG1 Supernatant)
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
LNC1
opis
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
vial of 0.1 mL (concentrate (490M-14))
vial of 0.1 mL (concentrate (490M-14-RUO) Research Use Only)
vial of 0.5 mL (concentrate (490M-15))
vial of 1.0 mL (concentrate (490M-16))
vial of 1.0 mL (concentrate (490M-16-RUO) Research Use Only)
vial of 1.0 mL (pre-dilute (490M-17-RUO) Research Use Only)
vial of 1.0 mL (pre-dilute ready-to-use (490M-17))
vial of 7.0 mL (pre-dilute ready-to-use (490M-18))
vial of 7.0 mL (pre-dilute ready-to-use (490M-18-RUO) Research Use Only)
producent / nazwa handlowa
Cell Marque®
metody
immunohistochemistry: suitable (formalin-fixed, paraffin-embedded sections 1:25-1:100 (concentrated))
izotyp
IgG1
kontrola
neuroblastoma
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
wizualizacja
cytoplasmic
Opis ogólny
Jakość
Canada - RUO
European Union - IVD
Japan - RUO
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Note: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)