Merck
45250
Sigma-Aldrich
Eosin Methylene blue
for microscopy (Bact.)
About This Item
Numer w indeksie barw:
45380/52015
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
klasa czystości
for microscopy (Bact.)
Postać
solid
ciąg SMILES
[K+].COC(=O)c1ccccc1C2=C3C=C(Br)C(=O)C(Br)=C3Oc4c(Br)c([O-])c(Br)cc24
InChI
1S/C21H10Br4O5.K/c1-29-21(28)9-5-3-2-4-8(9)14-10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)30-20-11(14)7-13(23)18(27)16(20)25;/h2-7,26H,1H3;/q;+1/p-1
Klucz InChI
NXBZXYJXNIFCRJ-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Mixture of eosin and methylene blue stains for use in differential microbiological media to culture and identify pathogenic microorganisms, e.g., Neisseria sicca,, Acinetobacter calcoaceticus.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°C)
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
D F Spino et al.
Applied and environmental microbiology, 41(4), 1063-1064 (1981-04-01)
Acinetobacter calcoaceticus, frequently found in drinking waters and implicated in nosocomial infections, was presumptively identified by its tiny, blue colonial appearance on Levine eosin methylene blue agar. All of the 33 isolates from drinking water showing this distinctive colonial appearance