Kluczowe dokumenty
319112
Methylene Blue solution
0.05 wt. % in H2O
Synonim(y):
Ehrlich’s reagent III, Loeffler’s Methylene Blue
About This Item
Polecane produkty
Formularz
liquid
Poziom jakości
stężenie
0.05 wt. % in H2O
gęstość
0.98 g/mL at 25 °C
λmaks.
665 nm
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
and p53 immune-expression in adult
rat testis in response to intra-tunical versus
intra-parenchymal injection of methylene blue