Key Documents
556416
New Methylene Blue N
Dye content ~70 %
Synonim(y):
Basic Blue 24, Methylene Blue N
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder, crystals or chunks
skład
Dye content, ~70%
mp
190 °C (dec.) (lit.)
λmaks.
590 nm
632 nm (2nd)
εmax
≥29000 at 626-634 nm in water
≥30500 at 586-594 nm in water
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Cl-].CCNc1cc2[s+]c3cc(NCC)c(C)cc3nc2cc1C
InChI
1S/C18H22N3S.ClH/c1-5-19-13-9-17-15(7-11(13)3)21-16-8-12(4)14(20-6-2)10-18(16)22-17;/h7-10,19-20H,5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
NZYCYASKVWSANA-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?