Kluczowe dokumenty
443R-1
Sigma-Aldrich
Nanog (EP225)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
EP225, monoclonal
opis
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
vial of 0.1 mL concentrate (443R-14)
vial of 0.1 mL concentrate Research Use Only (443R-14-RUO)
vial of 0.5 mL concentrate (443R-15)
vial of 1.0 mL concentrate (443R-16)
vial of 1.0 mL concentrate Research Use Only (443R-16-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute Research Use Only (443R-17-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute ready-to-use (443R-17)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use (443R-18)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use Research Use Only (443R-18-RUO)
producent / nazwa handlowa
Cell Marque®
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200 (concentrated)
izotyp
IgG
kontrola
seminoma
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
wizualizacja
nuclear
informacje o genach
human ... NANOG(79923)
Opis ogólny
Nanog jest homeoproteiną czynnika transkrypcyjnego, która bierze udział w utrzymaniu pluripotencji i samoodnowie embrionalnych komórek macierzystych. Embrionalne komórki macierzyste z usuniętym genem Nanog tracą pluripotencję. I odwrotnie, embrionalne komórki macierzyste zmuszone do różnicowania obniżają ekspresję genu Nanog. Wykazano, że ekspresja Nanog jest nieobecna w normalnych tkankach dorosłych narządów, ale odnotowano pozytywną ekspresję w niezróżnicowanych nowotworach zarodkowych, takich jak nasieniak, dysgerminoma i rak zarodkowy. Dlatego Nanog może być stosowany jako pomoc w określaniu niezróżnicowanych guzów pochodzenia zarodkowego od guzów niezarodkowych.
Jakość
IVD
IVD
IVD
RUO
Postać fizyczna
Roztwór w buforze Tris, pH 7,3-7,7, z 1% BSA i <0,1% azydku sodu.
Uwaga dotycząca przygotowania
Pobierz IFU specyficzne dla Twojej partii produktu i formatu
Uwaga: Wymaga to kodu klucza, który można znaleźć na opakowaniu lub etykiecie produktu.
Pobierz najnowszy wydany IFU
Uwaga: Ten IFU może nie dotyczyć konkretnej partii produktu.
Inne uwagi
W celu uzyskania pomocy technicznej prosimy o kontakt: 800-665-7284 lub e-mail: service@cellmarque.com
Informacje prawne
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Martin C Chang et al.
International journal of gynecological pathology : official journal of the International Society of Gynecological Pathologists, 28(4), 347-355 (2009-06-02)
The embryonic stem cell transcription factors SOX2, NANOG, and OCT3/4 are involved in the regulation of germ cell tumor growth and differentiation. They, and D2-40 (podoplanin), an antigen expressed in seminomas, are emerging as useful diagnostic markers in testicular germ
Adam H Hart et al.
Cancer, 104(10), 2092-2098 (2005-10-06)
The NANOG gene, a member of the homeobox family of DNA binding transcription factors, was recently identified in a screen for pluripotency-promoting genes. NANOG overexpression in murine embryonic stem cells is sufficient to maintain self-renewal and to block differentiation. The
Guangjin Pan et al.
Cell research, 17(1), 42-49 (2007-01-11)
Several extrinsic signals such as LIF, BMP and Wnt can support the self-renewal and pluripotency of embryonic stem (ES) cells through regulating the "pluripotent genes." A unique homeobox transcription factor, Nanog, is one of the key downstream effectors of these
Kaoru Mitsui et al.
Cell, 113(5), 631-642 (2003-06-06)
Embryonic stem (ES) cells derived from the inner cell mass (ICM) of blastocysts grow infinitely while maintaining pluripotency. Leukemia inhibitory factor (LIF) can maintain self-renewal of mouse ES cells through activation of Stat3. However, LIF/Stat3 is dispensable for maintenance of