379R-1
Carbonic Anhydrase IX (CA IX) (EP161) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
100
500
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
EP161, monoclonal
opis
(For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart))
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
bottle of 1.0 mL predilute (379R-17)
bottle of 7.0 mL predilute (379R-18)
vial of 0.1 mL concentrate (379R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (379R-15)
vial of 1.0 mL concentrate (379R-16)
producent / nazwa handlowa
Cell Marque™
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
izotyp
IgG
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... CA9(768)
Opis ogólny
Jakość
IVD | IVD | IVD | RUO |
Powiązanie
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2