Accéder au contenu
Merck
Toutes les photos(1)

Principaux documents

379S

Sigma-Aldrich

Carbonic Anhydrase IX (CA IX) Positive Control Slides

suitable for immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections)

Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme


About This Item

Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.24

Conditionnement

pkg of 5 slides

Niveau de qualité

Fabricant/nom de marque

Cell Marque

Technique(s)

immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable

Conditions d'expédition

ambient

Température de stockage

no temp limit

Description générale

Carbonic Anhydrase IX (CA IX) positive control slides are intended for use as positive controls for immunohistochemical (IHC) staining using an anti-Carbonic Anhydrase IX (CA IX) antibody.

Forme physique

Paraffin embedded tissue section mounted on microscope slide

Autres remarques

For Technical Service please contact: 800-665-7284 or email: service@cellmarque.com

Control slide products are manufactured from human biological samples (HBS). Purchaser shall not make any attempt to trace or identify donors from whom the HBS material was obtained. Purchaser shall use any data (including genetic information), generated with or by use of the HBS only in compliance with obligations of confidentiality and non-use equivalent with all applicable international and national legislation and guidelines on the protection of personal data and confidentiality. In addition to the use restrictions contained on the product label and/or product datasheet or other applicable use terms and conditions of sale, Purchaser agrees to use the HBS solely in accordance with the World Medical Association (WMA) Declaration of Helsinki adopted in 1964 as subsequently amended by WMA on Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects.

Informations légales

Cell Marque is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Anticorps

Réf. du produit
Description
Tarif

Code de la classe de stockage

11 - Combustible Solids

Classe de danger pour l'eau (WGK)

WGK 3

Point d'éclair (°F)

Not applicable

Point d'éclair (°C)

Not applicable


Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :

Certificats d'analyse (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Documents section.

Si vous avez besoin d'assistance, veuillez contacter Service Clients

Déjà en possession de ce produit ?

Retrouvez la documentation relative aux produits que vous avez récemment achetés dans la Bibliothèque de documents.

Consulter la Bibliothèque de documents

Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..

Contacter notre Service technique