Merck
30423
Sigma-Aldrich
3-(Dansylamino)phenylboronic acid
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
3-(5-Di­methyl­amino­naphtha­lene-1-sulfonyl­amino)­benzene­boronic acid, 3-(Dansylamido)benzeneboronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H19BN2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
370.23
Beilstein:
8012268
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.32
linia produktu
BioReagent
Próba
≥98.0% (HPLC)
fluorescencja
λex 337 nm; λem 490 nm (Protein adduct)
λex 337 nm; λem 528 nm in methanol
przydatność
suitable for fluorescence
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)Nc3cccc(c3)B(O)O
InChI
1S/C18H19BN2O4S/c1-21(2)17-10-4-9-16-15(17)8-5-11-18(16)26(24,25)20-14-7-3-6-13(12-14)19(22)23/h3-12,20,22-23H,1-2H3
Klucz InChI
TYXMKSYBCDTGDU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Carbohydrate ligand in cell studies; potent boronic acid serine protease inhibitor.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Inhibition of subtilisin by substituted arylboronic acids.
M Philipp et al.
FEBS letters, 133(1), 36-38 (1981-10-12)
Y Hayashi et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 149(1), 13-19 (1985-06-30)
A simple and rapid fluorometric assay of glycosylated albumin was developed using dansylated phenyl boronic acid (N-(5-dimethyl amino-1-naphthalene sulfonyl)-3-aminobenzene boronic acid). The emission spectrum of the reagent changes upon binding to cis-diols present on glycosylated albumin in serum, allowing quantitation
P Vainio
Biochimica et biophysica acta, 746(3), 217-219 (1983-08-16)
Resonance energy transfer was used to monitor the interaction of an active-site-directed fluorescent inhibitor, N-(5-dimethylaminonaphthalene-1-sulfonyl)-3-aminobenzene boronic acid, and lipoprotein lipase (EC 3.1.1.34). The binding of this probe to the active site of lipoprotein lipase had an association constant, Ka, of
Synthesis of a fluorescent boronic acid which reversibly binds to cell walls and a diboronic acid which agglutinates erythrocytes.
T J Burnett et al.
Biochemical and biophysical research communications, 96(1), 157-162 (1980-09-16)