Kluczowe dokumenty
285M-1
Sigma-Aldrich
MLH1 (G168-728) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
100
300
500
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
G168-728, monoclonal
producent / nazwa handlowa
Cell Marque®
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Postać fizyczna
Solution in Tris Buffer, pH 7.3-7.7, with 1% BSA and <0.1% Sodium Azide
Uwaga dotycząca przygotowania
Download the IFU specific to your product lot and formatNote: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Inne uwagi
Product not available in all regions or countries. Analyte Specific Reagent. Analytical and performance characteristics are not established. To request more information on this product, please contact technical services at 800-665-7284 or email: service@cellmarque.com
Informacje prawne
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Colorectal cancer is a common occurrence among inhabitants of most Western countries, second only to carcinoma of the lung.
Rak jelita grubego jest częstą chorobą wśród mieszkańców większości krajów zachodnich, ustępując jedynie rakowi płuc.