248M-1
Ep-CAM/Epithelial Specific Antigen (MOC-31) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
100
500
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MOC-31, monoclonal
opis
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
vial of 0.1 mL concentrate (248M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (248M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (248M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (248M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (248M-18)
producent / nazwa handlowa
Cell Marque®
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
izotyp
IgG1κ
kontrola
colon carcinoma
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
wizualizacja
cytoplasmic
informacje o genach
human ... EPCAM(4072)
Opis ogólny
Jakość
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Powiązanie
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Powiązane treści
Przegląd immunohistochemii diagnostycznej podkreśla jej znaczenie w diagnostyce nowotworów i wykrywaniu chorób zakaźnych we współczesnej patologii klinicznej.
Przegląd immunohistochemii diagnostycznej podkreśla jej znaczenie w diagnostyce nowotworów i wykrywaniu chorób zakaźnych we współczesnej patologii klinicznej.
Diagnostic immunohistochemistry overview highlights its importance in cancer diagnosis and detecting infectious diseases in modern clinical pathology.