Kluczowe dokumenty
232A-7
Sigma-Aldrich
Calretinin Rabbit Polyclonal Antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
Ig fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
opis
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
vial of 0.1 mL concentrate (232A-74)
vial of 0.5 mL concentrate (232A-75)
bottle of 1.0 mL predilute (232A-77)
vial of 1.0 mL concentrate (232A-76)
bottle of 7.0 mL predilute (232A-78)
producent / nazwa handlowa
Cell Marque®
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
kontrola
mesothelioma
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
wizualizacja
cytoplasmic, nuclear
Opis ogólny
Wykazano, że anty-kalretynina jest przydatna w różnicowaniu międzybłoniaka od gruczolakoraków płuc i innych źródeł.
Jakość
IVD
IVD
IVD
RUO
Powiązanie
Pozytywne szkiełka kontrolne kalretyniny, nr produktu 232S, są dostępne do immunohistochemii (utrwalone w formalinie skrawki zatopione w parafinie).
Postać fizyczna
Roztwór w buforze Tris, pH 7,3-7,7, z 1% BSA i <0,1% azydku sodu
Uwaga dotycząca przygotowania
Pobierz IFU specyficzne dla twojej partii produktu i formatu Uwaga: Wymaga to kodu klucza, który można znaleźć na opakowaniu lub etykiecie produktu.
Inne uwagi
W celu uzyskania pomocy technicznej prosimy o kontakt: 800-665-7284 lub e-mail: service@cellmarque.com
Informacje prawne
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°C)
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M C Barberis et al.
Acta cytologica, 41(6), 1757-1761 (1997-12-09)
To document that a polyclonal antiserum to calretinin, a 29-kd calcium-binding protein, consistently decorates normal and tumor mesothelial cells in cytologic preparations. Thirty-three archival cytologic specimens from eight patients with histologically confirmed malignant mesothelioma and 13 from patients with metastatic
N G Ordóñez
Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc, 11(10), 929-933 (1998-10-31)
Only recently have immunohistochemical markers been recognized that are commonly expressed in epithelial mesotheliomas but not in adenocarcinomas. Among these, calretinin generated a great deal of interest, but the number of studies evaluating the practical use of calretinin immunostaining in
M P Leers et al.
Histopathology, 32(3), 209-216 (1998-05-06)
To assess the diagnostic accuracy of combinations of antibodies in the differential diagnosis of metastatic carcinomas and mesotheliomas in pleural lesions. The specificity and sensitivity of the commercially available antibodies Ber-EP4, MOC-31, CEA, B72.3, CD15, E-cadherin and calretinin were evaluated
R L Attanoos et al.
Histopathology, 39(6), 584-588 (2002-03-21)
Malignant epithelioid mesothelioma shows marked cytoarchitectural diversity. The aim of the study was to evaluate how immunoreactivity with mesothelial markers related to histological pattern. Ninety-two cases of malignant epithelioid mesothelioma (60 pleural, 32 peritoneal) were examined and classified as exhibiting
Merce Jorda et al.
Applied immunohistochemistry & molecular morphology : AIMM, 10(1), 67-70 (2002-03-15)
Most adrenocortical neoplasms and pheochromocytomas can be diagnosed by a combination of clinical findings and morphologic features. Occasionally, however, this histologic differential diagnosis requires ancillary tests, such as immunohistochemistry. Both tumors are generally negative for epithelial markers but express synaptophysin.