Kluczowe dokumenty
166212K
Sigma-Aldrich
MAPTRIX-C-TAGSCLRKFSTM
Collagen Mimetic, aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.75
sterylność
Filtered sterilized solution
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
~23.9 kDa
opakowanie
pkg of 2.5 mg
stężenie
0.5 mg/mL protein
metody
cell culture | mammalian: suitable
Specyficzność wiązania
Receptor: α2β1, Heparin
Domain: α1 (IV) Hep I
Binding Motif: TAGSCLRKFSTM
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Technologia 7968 zapewnia prawdziwe mikrośrodowisko zewnątrzkomórkowe (ECM) poprzez prezentację kombinatorycznych motywów peptydowych. ECM, zdefiniowane przez wskazówki biochemiczne i fizyczne, jest decydującym czynnikiem w szerokim zakresie procesów komórkowych, w tym adhezji komórek, proliferacji, różnicowania i ekspresji funkcji specyficznych dla fenotypu. Obecnie istniejąca technologia oferuje proste i jedynie odpowiednie środowiska, które ułatwiają proste procesy komórkowe, takie jak adhezja komórkowa. Prosta prezentacja motywów adhezji komórkowej nie jest optymalna do kontrolowania bardziej zintegrowanych procesów. Krzyżowanie się szlaków sygnałowych działa synergistycznie w celu wzmocnienia odpowiedzi komórkowych, takich jak adhezja komórkowa lub proliferacja. Badanie wykazało, że kombinacja peptydów pochodzących z macierzy zewnątrzkomórkowej prezentowanych na powierzchni może zwiększać siłę adhezji komórek i ogniskową adhezję. Kombinatoryczna prezentacja peptydów ECM na powierzchniach wzrostu komórek może również promować podwyższone wskaźniki proliferacji komórek pierwotnych lub macierzystych.
Cechy i korzyści
  • Biochemicznie zdefiniowane, wolne od zwierząt powierzchnie do hodowli komórkowych zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności komórek
  • 7968 tworzy jednolitą powierzchnię ECM, która zapewnia wysoce kontrolowane mikrośrodowisko pozakomórkowe 2D dla hodowli komórkowych i powiązanych zastosowań.
  • Właściwości adhezyjne białka adhezyjnego małży sprawiają, że powłoka jest powtarzalna i niezawodna.
Informacje prawne
MAPTrix is a trademark of Kollodis Biosciences
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stephanie J Ellis et al.
Cell and tissue research, 339(1), 121-130 (2009-07-10)
The regulation of stem cell behavior and maintenance typically involves the integration of both intrinsic and extrinsic cues. One such external cue, integrin-mediated cell adhesion to the extracellular matrix, plays an important part in regulating stem cell function and maintenance.
Ying Meng et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 24(4), 1056-1065 (2009-11-26)
Human embryonic stem (hES) cells are pluripotent, capable of differentiating into any cell type of the body, and therefore have the ability to provide insights into mechanisms of human development and disease, as well as to provide a potentially unlimited
Seung Tae Lee et al.
Biomaterials, 31(6), 1219-1226 (2009-11-21)
We present development and use of a 3D synthetic extracellular matrix (ECM) analog with integrin-specific adhesion ligands to characterize the microenvironmental influences in embryonic stem cell (ESC) self-renewal. Transcriptional analysis of 24 integrin subunits followed by confirmation at the translational
Samuel Schmidt et al.
Cell and tissue research, 339(1), 83-92 (2009-11-19)
Adhesion and migration are integrated cell functions that build, maintain and remodel the multicellular organism. In migrating cells, integrins are the main transmembrane receptors that provide dynamic interactions between extracellular ligands and actin cytoskeleton and signalling machineries. In parallel to
S J Fashena et al.
Nature cell biology, 2(12), E225-E229 (2001-01-09)
Over the past twenty years, intensive research has enabled us to identify components of specific signalling pathways downstream of an array of adhesion and growth-factor receptors. The first Gordon Research Conference on 'Signalling by Adhesion Receptors', which took place in
Produkty
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.