05479
Bovine Serum Albumin
fraction V, essentially protease free, ≥92% (GE)
Synonim(y):
Albumin bovine serum, BSA, Bovine albumin
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
bovine
Poziom jakości
Próba
≥92% (GE)
Formularz
lyophilized powder
jakość
essentially protease free
masa cząsteczkowa
~66 kDa
Mr ~67000
oczyszczone przez
heat shock fractionation
strata
≤5% loss on drying
rozpuszczalność
H2O: 40 mg/mL at 20 °C, clear to very faintly turbid, colorless to slightly yellow
H2O: slightly soluble
obecność zanieczyszczeń
protease ≤0.005 U/mg
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?