Key Documents
00033
D-Arabinonic acid sodium salt
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
D-Arabonic acid sodium salt, Sodium D-arabinonate
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98.0% (TLC)
Postać
powder
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(O[Na])=O
InChI
1S/C5H10O6.Na/c6-1-2(7)3(8)4(9)5(10)11;/h2-4,6-9H,1H2,(H,10,11);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+;/m1./s1
Klucz InChI
IDBPBTCQINMQJK-PSRPMNHMSA-M
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3