Kluczowe dokumenty
S0882
Sodium selenate
≥95% (elemental analysis)
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (elemental analysis)
Formularz
powder or crystals
pH
5.5-7.5 (25 °C, 18.9 g/L)
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4Se/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Klucz InChI
MHQOTKLEMKRJIR-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
- Selenium nanoparticles alleviate ischemia reperfusion injury-induced acute kidney injury by modulating GPx-1/NLRP3/Caspase-1 pathway.: This study demonstrates that selenium nanoparticles, including sodium selenate, mitigate acute kidney injury caused by ischemia reperfusion. The nanoparticles modulate key pathways, offering potential therapeutic applications in renal injury treatment (Wang et al., 2022).
- Phosphoproteomic profiling of selenate-treated Alzheimer′s disease model cells.: This research provides a detailed phosphoproteomic profile of Alzheimer′s disease model cells treated with sodium selenate, uncovering its effects on protein phosphorylation and implications for neuroprotection (Chen et al., 2014).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?