Merck
B0252
Sigma-Aldrich
Boric acid
ReagentPlus®, ≥99.5%
About This Item
Wzór liniowy:
H3BO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
61.83
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
eCl@ss:
38120104
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
reagent
Poziom jakości
agency
suitable for SM 4500 - NH3
suitable for SM 5210
ciśnienie pary
2.6 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99.5%
Formularz
powder
mp
160 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
water: 40 mg/mL, clear, colorless
gęstość
1.440 g/cm3
ciąg SMILES
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
Klucz InChI
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Boric acid is a weak monobasic Lewis acid (electron pair acceptor), which finds application in the areas of glass making, fire retardant, lubrication agent, buffer, neutron absorber, and adjuvant/excipient in pharmaceutical formulations.
Zastosowanie
Boric acid can be used as:
  • A catalyst to synthesize poly(δ-valerolactone) via bulk-ring opening polymerization.
  • A ligand to synthesize metal-organic frameworks.
  • A reagent in the preparation of borate buffer.
  • A crosslinker to electrospun dextran nanofibers.
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 4
1 of 4
Boric acid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1076341
Boric acid
Boric acid powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF
SAFC
1.00162
Boric acid
Boric acid crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF
SAFC
1.00160
Boric acid
Debin Wang et al.
ACS nano, 8(8), 7896-7904 (2014-07-16)
Building plasmonic nanostructures using biomolecules as scaffolds has shown great potential for attaining tunable light absorption and emission via precise spatial organization of optical species and antennae. Here we report bottom-up assembly of hierarchical plasmonic nanostructures using DNA origami templates
Jihwan Lee et al.
Science advances, 6(43) (2020-10-25)
Unraveling the genetic and epigenetic determinants of phenotypes is critical for understanding and re-engineering biology and would benefit from improved methods to separate cells based on phenotypes. Here, we report SPOTlight, a versatile high-throughput technique to isolate individual yeast or
Jing Li et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 306(10), C943-C960 (2014-03-22)
The human solute carrier (SLC26) family of anion transporters consists of 10 members (SLCA1-11, SLCA10 being a pseudogene) that encode membrane proteins containing ~12 transmembrane (TM) segments with putative N-glycosylation sites (-NXS/T-) in extracellular loops and a COOH-terminal cytosolic STAS
Hye Ryeo Lee et al.
Journal of chromatography. A, 1346, 117-122 (2014-05-09)
In liquid phase microextraction, high enrichment factors can be obtained using an acceptor phase of small volume. By hanging an acceptor drop at the separation capillary tip, single drop microextraction (SDME) can be in-line coupled with capillary electrophoresis (CE). The
Yona Goldshmit et al.
Oncotarget, 5(18), 8602-8613 (2014-09-28)
The three oncogenes, ErbB receptors, Ras proteins and nucleolin may contribute to malignant transformation. Previously, we demonstrated that nucleolin could bind both Ras protein and ErbB receptors. We also showed that the crosstalk between the three proteins facilitates anchorage independent