Merck
31146
Sigma-Aldrich
Boric acid
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., buffer substance, ≥99.8%
About This Item
Wzór liniowy:
H3BO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
61.83
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
eCl@ss:
38120104
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
ACS reagent
puriss. p.a.
agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
ciśnienie pary
2.6 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.8%
Formularz
powder or crystals
zanieczyszczenia
≤0.005% insoluble in methanol
≤0.05% with methanol-HCl non-volat. matter
pH
3.6-4.0 (20 °C, 4%)
mp
160 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble
gęstość
1.440 g/cm3
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤3 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
ślady kationów
As: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
ciąg SMILES
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
Klucz InChI
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Boric acid can be used as a Lewis acid catalyst in organic synthesis to facilitate various organic reactions, including dehydration, hydrolysis, decarboxylation, and condensation reactions. It produces different borate anions and salts and can react with alcohols to produce borate esters. It is also used as a buffering agent and pH adjuster.
Boric acid is a very weak acid, having pH in the range of 3.6-4.0. Coulometric method for the determination of boric acid has been reported.
Zastosowanie
Boric acid can be used as a precursor to synthesize boron carbon oxynitride thin films by the atmospheric pressure chemical vapor deposition (APCVD) method using carbon-rich methane and nitrogen-rich ammonia.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
L Charlet Bhami et al.
Journal of vector borne diseases, 52(2), 147-152 (2015-06-30)
The use of low concentrations of boric acid as a potential and effective control agent for the eggs and immature stages of Aedes aegypti L. and Aedes albopictus Skuse (Diptera: Culicidae) is found to be safe and effective as compared
Catanzaro EJ, et al.
Boric Acid: Isotopic and Assay Standard Reference Materials, 1-1 (1970)
One-pot synthesis of 3, 4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones using boric acid as catalyst.
Tu S, et al.
Tetrahedron Letters, 44(32), 6153-6155 (2003)
L Romano et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 55(1), 110-114 (2004-12-03)
There is very little information, to date, on the antifungal activity of bergamot oil. In this study, we investigated the in vitro activity of three bergamot oils (natural essence, furocoumarin-free extract and distilled extract) against clinically relevant Candida species. We
Jing Li et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 306(10), C943-C960 (2014-03-22)
The human solute carrier (SLC26) family of anion transporters consists of 10 members (SLCA1-11, SLCA10 being a pseudogene) that encode membrane proteins containing ~12 transmembrane (TM) segments with putative N-glycosylation sites (-NXS/T-) in extracellular loops and a COOH-terminal cytosolic STAS