Key Documents
908932
Ammonium persulfate
free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥98.0%
Synonim(y):
AP, APS, Ammonium peroxodisulfate, Ammonium peroxydisulfate, PER
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
anhydrous
gęstość pary
7.9 (vs air)
linia produktu
Redi-Dri™
Próba
≥98.0%
Postać
powder
jakość
free-flowing
ciąg SMILES
N.N.OS(=O)(=O)OOS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h2*1H3;(H,1,2,3)(H,4,5,6)
Klucz InChI
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
It may be used in the following studies:
- Synthesis of doped polypyrrole (PPy), via in situ doped, oxidative coupling polymerization.
- As an oxidizing agent for the determination of urinary iodine.
- Gel electrophoresis studies.
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Produkty
Redi-Dri™ zapobiega wchłanianiu wilgoci i tworzeniu się grudek przez higroskopijne proszki, takie jak sole nieorganiczne, pozostawiając za każdym razem sypkie sole.