ciśnienie pary
8 mmHg ( 20 °C)
Poziom jakości
klasa czystości
puriss. p.a.
Próba
65.0-67.0%
Postać
liquid
pozostałość po prażeniu
≤0.0005% (as SO4)
pH
<1.0
tw
120.5 °C (lit.)
gęstość
1.37-1.41 g/mL at 20 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤0.5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1 mg/kg
ślady kationów
Ag: ≤0.01 mg/kg
Al: ≤0.05 mg/kg
As: ≤0.01 mg/kg
Ba: ≤0.01 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.01 mg/kg
Co: ≤0.01 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.01 mg/kg
Fe: ≤0.2 mg/kg
Hg: ≤0.005 mg/kg
K: ≤0.05 mg/kg
Li: ≤0.01 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.01 mg/kg
Mo: ≤0.02 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.01 mg/kg
Sr: ≤0.01 mg/kg
Tl: ≤0.05 mg/kg
Zn: ≤0.05 mg/kg
ciąg SMILES
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
Klucz InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Oxidation of multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs).
- Removal of transition metal catalyst from the single-walled carbon nanotubes (SWNTs) during the purification of SWNTs.
- Trace determinations of Pb and Cd in aqueous medium by flame atomic absorption spectrometry.
- Preparation of lead dioxide (PbO2).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2