Merck
320315
Sigma-Aldrich
Hexane, mixture of isomers
≥98.5%, ACS reagent
Synonim(y):
Hexanes, Isohexane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.18
Beilstein:
1730733
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191502
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.06
bp:
68-70 °C (lit.)
Nazwa produktu
Hexane, mixture of isomers, ACS reagent, ≥98.5%
klasa czystości
ACS reagent
gęstość pary
3 (vs air)
opis
Mixture of hexane isomers plus methylcyclopentane
Próba
≥98.5%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
437 °F
granice wybuchowości
7.5 %
dilution
(for analytical testing)
zanieczyszczenia
Thiophene, passes test
≤0.0003 meq/g water-soluble titr. acid
≤0.005% S compounds
pozostałość po odparowaniu
≤0.001%
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.379 (lit.)
bp
68-70 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
gęstość
0.672 g/mL at 25 °C (lit.)
0.672 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
C(CCC)(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains thiophene
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-9.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-23 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Separation of hexane isomers in a metal-organic framework with triangular channels.
Herm ZR, et al.
Science, 340(6135), 960-964 (2013)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 492-492 (1994)
Ali Mohraz et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 21(12), 5298-5306 (2005-06-01)
The development of model materials and image processing methods to directly visualize and quantify colloidal rod assembly by means of confocal laser scanning microscopy (CLSM) is reported. Monodisperse fluorescent colloidal rods are prepared by the uniaxial extensional deformation of sterically