About This Item
Wzór liniowy:
NaH2PO2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
87.98 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.55
Polecane produkty
Próba
~95% (NaH2PO2)
Formularz
powder, crystals or chunks
ciąg SMILES
O.[Na+].OP[O-]
InChI
1S/Na.H3O2P.H2O/c;1-3-2;/h;3H2,(H,1,2);1H2/q+1;;/p-1
Klucz InChI
PLZNPHDJGFDNRM-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Wodzian podfosforynu sodu jest szeroko stosowany jako katalizator estryfikacji. Może być stosowany do komponowania roztworów wykończeniowych do wprowadzania benzofenonu (fotoinicjatora) na tkaniny bawełniane.
Wodzian podfosforynu sodu może być stosowany jako:
Może być również stosowany do komponowania roztworów wykończeniowych do immobilizacji fotoinicjatora (benzofenonu) na tkaninach bawełnianych.
- Prekursor rodnikowy do syntezy monoalkilowych kwasów fosfinowych poprzez reakcję rodnikową z alkenami w obecności Et3Bjako inicjatora.
- Odczynnik do redukcji soli diazoniowej.
- Donor wodoru w reakcjach uwodornienia z przeniesieniem.
- Katalizator w reakcji estryfikacji.
Może być również stosowany do komponowania roztworów wykończeniowych do immobilizacji fotoinicjatora (benzofenonu) na tkaninach bawełnianych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
UV-induced graft polymerization of acrylamide on cellulose by using immobilized benzophenone as a photo-initiator.
Hong KH, et al.
European Polymer Journal, 45(8), 2443-2449 (2009)
X-Ray Photoelectron Spectroscopy of Lignocellulosic Materials Treated with Malea Ted Polypropylenes
Kazayawoko M, et al.
J. Wood Chem. Technol., 18(1), 1-26 (1998)
S Deprèle et al.
The Journal of organic chemistry, 66(20), 6745-6755 (2001-10-02)
A novel and practical approach to monosubstituted phosphinic acid (alkylphosphonous acid) derivatives from hypophosphite salts or esters is described. Phosphorus-centered radical formation is initiated with Et(3)B/O(2), and the reaction is conveniently conducted at room temperature in an open flask. In
Photoactive antibacterial cotton fabrics treated by 3, 3', 4, 4'-benzophenonetetracarboxylic dianhydride.
Hong KH and Sun G.
Carbohydrate Polymers, 84(3), 1027-1032 (2011)
Photocatalytic functional cotton fabrics containing benzophenone chromophoric groups.
Hong KH and Sun G.
Journal of Applied Polymer Science, 106(4), 2661-2667 (2007)