Key Documents
228648
Magnesium acetate tetrahydrate
ACS reagent, ≥98%
Synonim(y):
Acetic acid magnesium salt
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Próba
≥98%
98.0-102.0% (ACS specification)
Postać
solid
zanieczyszczenia
≤0.001% N compounds
≤0.005% insolubles
mp
72-75 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
ślady kationów
Ba: ≤0.001%
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.005%
Mn: ≤0.001%
Na: ≤0.005%
Sr: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
ciąg SMILES
O.O.O.O.CC(=O)O[Mg]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Mg.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
Klucz InChI
XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
- A base to synthesize diarylbenzofuran carboxylic acids by reacting m-hydroxybenzoic acids and alkynes via Ru-catalyzed C-H alkenylation.
- A magnesium source to synthesize porous magnesium carboxylate frameworks.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1