Kluczowe dokumenty
C1000
Calcium acetate hydrate
ReagentPlus®, ≥99% (titration), powder
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99% (titration)
Formularz
powder
kolor
white
rozpuszczalność
water: 200 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
ciąg SMILES
O.CC(=O)O[Ca]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Ca.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2
Klucz InChI
XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
- Combined experimental and theoretical studies on adsorption mechanisms of gaseous mercury(II) by calcium-based sorbents: The effect of unsaturated oxygen sites.: This research investigates the adsorption mechanisms of mercury(II) using calcium-based sorbents, emphasizing the environmental applications of calcium acetate hydrate (Tang et al., 2019).
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
To standardize a procedure for the enzymatic assay of Protease using Casein as a substrate.