Kluczowe dokumenty
1.02052
SAFC
Calcium acetate hydrate
extra pure
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
Calcium acetate hydrate
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3COO)2Ca · x H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.17 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352107
Numer indeksu EC:
200-540-9
Poziom jakości
Formularz
solid
temp. samozapłonu
680-730 °C
siła działania
4280 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.2-7.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
rozpuszczalność
400 g/L
gęstość
1.5 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
pharma/biopharma processes
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Ca+2].[O-]C(=O)C.[O-]C(=O)C.O
InChI
1S/2C2H4O2.Ca.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2
Klucz InChI
XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Zastosowanie
Calcium acetate hydrate is used as a pH modifier and stabilizer in pharmaceutical processes.
Informacje prawne
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1