Kluczowe dokumenty
221325
Potassium sulfate
ACS reagent, ≥99.0%, powder or crystals
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Próba
≥99.0%
Formularz
powder or crystals
zanieczyszczenia
≤0.01% insolubles
≤5 ppm N compounds
pH
5.5-5.8 (25 °C, 5%)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.001%
ślady kationów
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤5 ppm
Mg: ≤0.005%
Na: ≤0.02%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
ciąg SMILES
[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Klucz InChI
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?