Key Documents
215457
Mercury
ACS reagent, 99.9995% trace metals basis
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
gęstość pary
7 (vs air)
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 126 °C)
Próba
99.9995% trace metals basis
Postać
liquid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: mercury
rezystywność
95.8 μΩ-cm, 20°C
zanieczyszczenia
≤5 ppm Nonvolatile matter
kolor
passes test
tw
356.6 °C (lit.)
mp
−38.87 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Hg]
InChI
1S/Hg
Klucz InChI
QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Voltammetry in Determination of Trace Amounts of Lanthanides-A Review.: Although primarily reviewing methods for lanthanide detection, this paper includes relevant techniques applicable to mercury analysis through voltammetry, suggesting cross-application potential in trace metal detection ( Grabarczyk et al., 2023).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3