Kluczowe dokumenty
211907
Lead(II) oxide
powder, <10 μm, ReagentPlus®, ≥99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Lead monoxide
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
10 mmHg ( 0 °C)
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99.9% trace metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: lead
wielkość cząstki
<10 μm
pH
9.9 (20 °C, 100 g/L)
mp
886 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[PbH2]
InChI
1S/O.Pb
Klucz InChI
YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Organy docelowe
Central nervous system,Kidney,Blood
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?