Key Documents
138975
1-Pentanol
ReagentPlus®, ≥99%
Synonim(y):
n-Amyl alcohol, Pentyl alcohol
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
1 mmHg ( 13.6 °C)
1.5 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
572 °F
granice wybuchowości
10 %, 100 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.409 (lit.)
pH
7
tw
136-138 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
gęstość
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCO
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
1-Pentanol is a colorless liquid having a pleasant odor, which can be obtained as a product from the process of fractional distillation of mixed alcohols resulting from the chlorination and alkaline hydrolysis of pentane occurs.
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
120.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
49 °C - closed cup