Kluczowe dokumenty
34867
1-Butanol
suitable for HPLC, ≥99.7%
Synonim(y):
n-Butanol, Butyl alcohol
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
2.55 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
5.5 mmHg
Próba
≥99.7%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
649 °F
granice wybuchowości
11.2 %
metody
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
zanieczyszczenia
≤0.001% non-volatile matter
≤0.002% free acid (as C3H7COOH)
≤0.1% water (Karl Fischer)
przepuszczalność
210 nm, ≥20%
235 nm, ≥80%
280 nm, ≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.399 (lit.)
pH
7 (20 °C, 70 g/L)
tw
116-118 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
gęstość
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
food and beverages
ciąg SMILES
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
Klucz InChI
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
The article number 34867-4X2.5L will be discontinued. Please order the single bottle 34867-2.5L which is physically identical with the same exact specifications.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup