Kluczowe dokumenty
109886
2-Methoxyethyl acetate
reagent grade, 98%
Synonim(y):
1-Acetoxy-2-methoxyethane, Ethylene glycol monomethyl ether acetate, Methyl Cellosolve® acetate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
Próba
98%
Formularz
liquid
granice wybuchowości
0.34-6.3 %
dilution
(for analytical testing)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.402 (lit.)
bp
145 °C (lit.)
mp
−65 °C (lit.)
gęstość
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COCCOC(C)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-5(6)8-4-3-7-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
XLLIQLLCWZCATF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
114.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
46 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?